Swabs in tubes
Set di tamponi, arancione, Alluminio/cotone, +, 12 mm, 150 mm
Codice catalogo HERE1020025
Nome del fornitore: HERENZ HEINZ
Vai a
Product Details & Documents
Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
- Handle is made of PS, aluminium or wood
- Head is made of viscose/rayon or cotton
- Unbreakable PP tube (approx. 150×12 mm)
With label on the tube and stopper.
: Available loose or individually packed in a peel pack.
Specifiche
- Ø:12 mm
- Sterili:+
- Descrizione:Set di tamponi
- Lunghezza:150 mm
- Seq:01
- Asta/testa:Alluminio/cotone
- Colore tappo:arancione