Grembiule, PVC
bianco, 1120×840 mm
Catalog # 113-8224
Supplier: Ansell
Jump to:
Product Details & Documents
Grembiule in PVC con bretelle in nylon.
- Resistente ad oli, grassi e alle sostanze chimiche
- Elevata resistenza allo strappo
Spessore: 0,51 mm
Certifications: EN 14605; cat. III
Specifications
- Colore:bianco
- L×L:1120×840 mm
- Seq:02
- Tessuto:PVC
- Cat. No.:113-8224
- Genere:Unisex
- Spessore:0,51 mm
- Applicazioni per abiti:Chemical protection|Oils, fats and fuels