Schermi facciali, Bionic™
Antigraffio, antiappannamento, PC
Catalog # 111-0134
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Innovativo schermo facciale per la protezione da pericoli meccanici estremi. Può essere indossato in combinazione con occhiali di sicurezza o dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.
- Con protezione estesa per fronte e mento
- Meccanismo di bloccaggio per una maggiore sicurezza
- Imbottitura extra morbida con fascia antisudore lavabile o sostituibile
- Diverse regolazioni per il massimo comfort
Peso: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Specifications
- Tipo:Antigraffio, antiappannamento
- Materiale:PC
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneMaterialeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneMaterialeAvailabilityPrice
- 111-2160Visiera di ricambio, senza rivestimentoAcetatoLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 26.10
Product Information
- Catalog #DescrizioneMaterialeAvailabilityPrice
- 111-1293Visiera di ricambio, antigraffio/antiappannamentoPCLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 41.30
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice