pH Electrodes, SenTix®
Elettrodo per pH SenTix® 52 con sensore di temperatura, SenTix® 52*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plastica, KCl 3 mol/l, senza Ag+, 12×120 mm, Spina BNC + a banana (1 da 4 mm), cavo fisso di 1 m, Field
Katalognr. 662-1871
Anbieter: WTW
Direkt zu
Product Details & Documents
Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
- Elettrodi con elettrolita a gel e corpo in plastica robusto e antiurto, la membrana in vetro è protetta in modo sicuro da uno schermo di protezione
- Elettrodi con elettrolita liquido: L'effetto capillare del filo di platino garantisce un flusso in uscita costante e previene la contaminazione da precipitati o sporco anche
- Elettrodi SenTix® HW e HWS: velocità del flusso dell'elettrolita regolabile per un uso ottimale
La nuova membrana in vetro ottimizzata garantisce misurazioni rapide anche a basse temperature. Il tappo del foro di riempimento, di semplice utilizzo, evita la fuoriuscita dell'elettrolita durante lo stoccaggio.
* Con sonda di temperatura integrata (NTC 30 KOhm).
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Technische Daten
- Connettore:Spina BNC + a banana (1 da 4 mm), cavo fisso di 1 m
- Ø×L:12×120 mm
- Per:Field
- Tipo:SenTix® 52*
- Descrizione:Elettrodo per pH SenTix® 52 con sensore di temperatura
- Materiale:Plastica
- Seq:14
- Elettrolita:KCl 3 mol/l, senza Ag+
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.DescrizioneVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DescrizioneVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DescrizioneVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DescrizioneVerfügbarkeitPreis
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 250 mL - SFr. 75.60