Software for Julabo units
Product Details & Documents
Una gamma di software che consente di programmare, visualizzare e registrare le variazioni dei processi in funzione della temperatura e del tempo in associazione agli strumenti di laboratorio. Possibilità di collegamento in rete mediante interfaccia RS232/RS485, interfaccia USB (con convertitore opzionale) e Profibus assist, con automazione del laboratorio.
- Funzioni di Start/Stop e impostazione dei valori con funzioni di zoom grafico
- Indicazione della capacità effettiva di riscaldamento e raffreddamento
- Ripetizione dei profili memorizzati
- Possibilità di visualizzare fino a 4 curve in un diagramma
- Funzione di programmazione della rampa (fino a 100 incrementi)
Software EasyTemp: Scaricabili a titolo gratuito dal sito web dei prodotti Julabo (www.julabo.de). Ideale per l'utilizzo con unità Julabo con interfaccia RS232, per controllare le singole unità. Registrazione dei valori misurati in formato ASCII.
Software EasyTemp Professional: Consente di gestire fino a 24 unità Julabo con interfaccia RS232 (USB opzionale). Registrazione dei valori misurati in formato ASCII ed Excel. Possibilità di impostare fino a 4 scale; l'utente può inserire formule per il calcolo della media e delle differenze tra i valori misurati con possibilità di inserire testi con commenti nei grafici.
Possibilità di programmare e registrare profili individuali per ciascuna unità, con visualizzazione grafica di 16 curve in un unico diagramma
Riproduce i valori principali in un grafico
Finestre separate per il controllo di ogni singola unità, possibilità di avviare le unità contemporaneamente con un solo pulsante
Possibilità di modificare i profili anche durante il funzionamento
Funzione completa di programmazione rampa (fino a 1000 incrementi per profilo, per ciascuna unità)
Le opzioni per il software EasyTemp Professional includono il controllo di strumenti di laboratorio vari, quali agitatori, agitatori magnetici, pompe di dosaggio, dispositivi per la misurazione del pH. Disponibili driver per Devicenet, Profibus, Ethernet e le interfacce RS485; maggiori informazioni disponibili su richiesta.
Specifiche
- Descrizione:Software di comando EasyTemp Professional
- Per:Per il comando di più di 8 impianti Julabo con interfaccia RS232