Tappi a vite, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, naturale, PP
Catalog # NALG712174-0530
Jump to:
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
COPERCHIO A VITE, ETFE 1 * 2 pezzi Catalog #NALG71-2174-0530
Product NALG71-2174-0530 is a replacement for NALG712174-0530 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
Specifications
- Dimensione tappo:53 mm
- Colore:naturale
- Descrizione:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:48