Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,3 ml, 155 mm, - ml
Codice catalogo SEMA2291
Nome del fornitore:   SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Codice catalogo SEMA2291
Nome del fornitore:  SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,3 ml, 155 mm, - ml
Price
SFr. 70.70
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
  • Almost unbreakable transfer pipettes
  • Good chemical resistance and can be used at low temperatures
  • Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
  • Dustproof packaged in convenient standard boxes
Specifiche
  • Lunghezza:
    155 mm
  • Seq:
    01
  • Graduazione della scala:
    - ml
  • Volume di aspirazione:
    3,3 ml