Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, connettore CH
Codice catalogo 412-0116
Nome del fornitore:   IKA
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
Codice catalogo 412-0116
Nome del fornitore:  IKA
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
Agitatore Vortex, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, connettore CH
Price
SFr. 616.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatore vortex con tre supporti intercambiabili e vari inserti per applicazioni differenti. Provette per microcentrifuga, piastre di microtitolazione, anche a fondo sferico o matracci di Erlenmeyer da 250 ml possono essere fissate mediante la speciale fascetta. Fare clic sui supporti saldamente fissati sull'unità in qualsiasi posizione. L'unità è stabile a velocità elevate e robusta grazie al fondo in zinco pressofuso rivestito.
  • Design compatto
  • Ampio range di velocità, regolabile all'infinito
  • Modalità "touch" o continua
  • Utilizzabile da 5 a 40 °C (80% di umidità relativa), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Informazioni per l'ordine: fornito con supporto standard per provette o becher piccoli, 412-0099.
Attenzione: * A seconda dell'accessorio e del carico
** Utilizzabile in combinazione con 412-0101
Specifiche
  • Descrizione:
    VORTEX Genius 3, connettore CH
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    412-0116
  • Ampiezza di agitazione:
    4 mm
  • Peso:
    4,5 kg
  • Intervallo di velocità:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Modello:
    VORTEX Genius 3
  • Potenza in ingresso/uscita del motore:
    58/10 W
  • Movimento di agitazione:
    rotatorio
  • L×P×A:
    127×149×136 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 1 matraccio Erlenmeyer/tondo da 100 a 250 ml**
    Supporto per 1 matraccio Erlenmeyer/tondo da 100 a 250 ml**
    412-0107
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 8 provette da 16 mm di diametro**
    Supporto per 8 provette da 16 mm di diametro**
    412-0105
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 18 provette da 10 mm di diametro**
    Supporto per 18 provette da 10 mm di diametro**
    412-0103
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 12 provette da 12 mm di diametro**
    Supporto per 12 provette da 12 mm di diametro**
    412-0104
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco per provette per analisi, per 54 provette da microcentrifuga, da 1,5/2,0 ml**
    Attacco per provette per analisi, per 54 provette da microcentrifuga, da 1,5/2,0 ml**
    412-0102
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 99.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 8 provette da 20 mm di diametro**
    Supporto per 8 provette da 20 mm di diametro**
    412-0106
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    441-0036
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco monolaterale 88 mm tondo con inserto in gomma
    Attacco monolaterale 88 mm tondo con inserto in gomma
    412-0100
    Modalità continua/manuale
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Ripiano Supporto universale 150 mm circolare con inserto di gomma
    Ripiano Supporto universale 150 mm circolare con inserto di gomma
    412-0101
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 42.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco standard
    Attacco standard
    444-2748
    Modalità continua o "touch"
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.10