Orders LinkContactUsLinkComponent
Distilling bridges
Distilling bridges
200 mm, 19/26 NS
Codice catalogo WITG1.205.260
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Distilling bridges
Codice catalogo WITG1.205.260
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Distilling bridges
Distilling bridges
200 mm, 19/26 NS
Price
SFr. 174.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two vertical NS cones and splash head.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    19/26 NS
  • Lunghezza mantello:
    200 mm