(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo BACE4001783.0025
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Codice catalogo BACE4001783.0025
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 17407-55-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
- Numero CAS:17407-55-5
- Formula:C₅H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00066443
- Molecular Weight:118.13 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g