Mop, AlphaMop™, PE
Teste in poliestere e pad in espanso, TX7118, 381×203,2 mm, -, 25 mop covers/bag; 6 bags/case
129-0181
: Texwipe
Ideale per la pulizia di soffitti, pareti, pavimenti e altre superfici piane in ambienti critici. La testa in poliestere sostituibile e lavata si adatta su un gruppo tampone piatto in schiuma con snodo girevole fissato a un manico in fibra di vetro. Il tampone in schiuma sostituibile assicura che la testa in poliestere si conformi a pavimenti testurizzati e altre superfici resistendo a corrosione e abrasione. Un manico in fibra di vetro leggero e durevole offre all’utente un eccellente controllo della testa girevole.
- Mop leggero mantiene una generazione ultra-bassa di particelle ed estraibili
- Il mop può essere sterilizzato
- Le coperture della testa mop possono essere pre-umidificate con 6% isopropanolo
- Raggiunge facilmente aree difficili da raggiungere
- Eccellente durata con bassa contaminazione
- Consente all’utente di cambiare frequentemente coperture e tamponi in schiuma, aderendo al protocollo di pulizia
- Configurazione a cambio rapido di copertura e tampone in schiuma
Lunghezza manico.
: Il mop è confezionato per cleanroom in Bag-Within-A-Bag®.
: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
- Descrizione:Teste in poliestere e pad in espanso, TX7118
- Lunghezza:-
- L×L:381×203,2 mm
- Seq:03
- Confezione:25 mop covers/bag; 6 bags/case