Orders LinkContactUsLinkComponent
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
AlphaMop™ con testa, base in espanso e manico, 381×203,2 mm, 1524 mm*, -
Codice catalogo 129-0180
Nome del fornitore:   Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Codice catalogo 129-0180
Nome del fornitore:  Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
AlphaMop™ con testa, base in espanso e manico, 381×203,2 mm, 1524 mm*, -
Price
SFr. 145.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideale per la pulizia di soffitti, pareti, pavimenti e altre superfici piane in ambienti critici. La testa in poliestere sostituibile e lavata si adatta su un gruppo tampone piatto in schiuma con snodo girevole fissato a un manico in fibra di vetro. Il tampone in schiuma sostituibile assicura che la testa in poliestere si conformi a pavimenti testurizzati e altre superfici resistendo a corrosione e abrasione. Un manico in fibra di vetro leggero e durevole offre all’utente un eccellente controllo della testa girevole.
  • Mop leggero mantiene una generazione ultra-bassa di particelle ed estraibili
  • Il mop può essere sterilizzato
  • Le coperture della testa mop possono essere pre-umidificate con 6% isopropanolo
  • Raggiunge facilmente aree difficili da raggiungere
  • Eccellente durata con bassa contaminazione
  • Consente all’utente di cambiare frequentemente coperture e tamponi in schiuma, aderendo al protocollo di pulizia
  • Configurazione a cambio rapido di copertura e tampone in schiuma
Lunghezza manico.
Packaging: Il mop è confezionato per cleanroom in Bag-Within-A-Bag®.
Caution: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
Specifiche
  • Descrizione:
    AlphaMop™ con testa, base in espanso e manico
  • Lunghezza:
    1524 mm*
  • L×L:
    381×203,2 mm
  • Seq:
    02
  • Confezione:
    -