pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, giallo, 20 °C, 500 mL
Nome del fornitore: REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo REGE10705C
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:giallo
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:7,00