Automatic burettes, Schilling pattern
50 ml, 0,10 ml
Codice catalogo POUL1.06945
Nome del fornitore: Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Codice catalogo POUL1.06945
Nome del fornitore: Poulten & Graf
Vai a
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certifications: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,10 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..