Capillary tubes
Both ends open, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Codice catalogo 612-4867
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Soda glass.
- For melting point determinations
Specifiche
- Ø est:1,8/2,0 mm
- Descrizione:Both ends open
- Lunghezza:100 mm