Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Triclosan ≥99%

Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo L18655.22
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Triclosan ≥99%
Codice catalogo L18655.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  3380-34-5
Triclosan ≥99%
Triclosan ≥99%

Glass bottle for solids, 100 g

Numero CAS:  3380-34-5
Price
SFr. 336.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 3380-34-5 Molecular Formula: C12H7Cl3O2 Formula Weight: 289.55 Melting Point: 56-59° Beilstein Reference: 2057142 Merck Reference: 14,9657 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00800992

Sinonimi:  5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
  • Numero CAS:3380-34-5
  • Formula:C₁₂H₇Cl₃O₂
  • Numero MDL:MFCD00800992
  • Molecular Weight:289.54 g/mol
  • IndexMerck:14,9657
  • Punto di fusione:56…59 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:222-182-2
  • ADR:9,III
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.