PLOT columns, CP-PoraPLOT Q and CP-PoraPLOT Q-HT
Capillare, 10,00 µm, 0,32 mm, 50 m
Codice catalogo VARICP7552
Nome del fornitore: VARIAN
PLOT columns, CP-PoraPLOT Q and CP-PoraPLOT Q-HT
Codice catalogo VARICP7552
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
CP-PoraPLOT Q is recommended for column switching systems that analyze polar and apolar volatile compounds.
- Water elutes as a sharp peak and can therefore be quantified, improving productivity
- Repeatable retention times for long-term stability that enhances efficiency
CP-PoraPLOT Q-HT is the high temperature version of CP-PoraPLOT Q, offering the same benefits but operating up to 290 °C.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:10,00 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Lunghezza:50 m
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..