Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Butanolo ≥99%

1-Butanolo ≥99%

bottiglia in vetro, 1.000 mL
Codice catalogo L13171.AU
Corrosivo
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
1-Butanolo ≥99%
Codice catalogo L13171.AU
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  71-36-3
1-Butanolo ≥99%
1-Butanolo ≥99%

bottiglia in vetro, 1.000 mL

Numero CAS:  71-36-3
Price
SFr. 59.10
Log in per disponibilità
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 71-36-3 Molecular Formula: CH3(CH2)3OH Formula Weight: 74.12 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.3990 Odour: Alcohol-like pH: 7 Melting Point: -90 to -89° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 969148 Merck Reference: 14,1540 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00002964

Sinonimi:  1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
  • Numero CAS:71-36-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00002964
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • IndexMerck:14,1540
  • Punto di ebollizione:117…118 °C
  • Punto di fusione:–90…–89 °C
  • Punto di fusione:–90 to –89 °C
  • Densità:0,810
  • Punto di infiammabilità:35 °C (95 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-751-6
  • UN:1120
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119484630-38
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1.000 mL

Specifiche