Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale VXR basic Vibrax, spina UK
  444-0058
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
  444-0058
 :  
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale VXR basic Vibrax, spina UK
AGITATORE ORBITALEVIBRAX-VXR 1 * 1 pezzi  444-0022
Product 444-0022 is a replacement for 444-0058 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Agitatore compatto a regolazione optoelettronica con range di velocità molto ampio. Ottimo controllo del movimento di agitazione orbitale e delle basse velocità.
  • Per funzionamento in continuo
  • Diversi attacchi intercambiabili disponibili
  • Utilizzabili da 5 a 40 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: accessori non forniti, da ordinare separatamente.
  • Descrizione:
    Agitatore orbitale VXR basic Vibrax, spina UK
  • Cat. No.:
    444-0058
  • Ampiezza di agitazione:
    4 mm
  • Carico massimo:
    2 kg
  • Velocità:
    0 - 2200 min⁻¹
  • Peso:
    6,1 kg
  • Modello:
    VXR basic Vibrax
  • Potenza in ingresso/uscita:
    35/13,2 W
  • Movimento di agitazione:
    rotatorio
  • L×P×A:
    157×247×130 mm
Accessories
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2743
    Inserto per provette
    Attacco per microProvette Eppendorf o provette, 70 fori Ø 10 mm
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2302
    Piattaforma per provette di reazione
    Fino a 36 Provette di reazione e Provette per centrifuga, Ø Fino a 16 mm
    1 * 1 ST - SFr. 636.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2301
    Piattaforma (135×130 mm)
    Agitazione di Recipienti singoli da 1-250 ml fissati
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2303
    Piattaforma piatta (410×210 mm)
    Flaconi per colture e piastre Petri
    1 * 1 ST - SFr. 450.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2747
    Supporto di base
    Supporto con inserti per provetta
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2745
    Inserto per provette
    Rack per provette, 32 fori Ø 16 mm
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2746
    Inserto per provette
    Rack per provette, 18 fori Ø 20 mm
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2308
    Piattaforma universale
    Chiusura rapida e sicura, massimo 2 matracci da 500 ml di Erlenmeyer
    1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 444-2744
    Inserto per provette
    Rack per provette, 41 fori Ø 12 mm
    1 * 1 ST - SFr. 236.00