Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Spectroquant® NOVA
Accessories for Spectroquant® NOVA
Lampada di ricambio preregolata, NOVA 30/60
Codice catalogo 1.09749.0001
Nome del fornitore:   Merck
Accessories for Spectroquant® NOVA
Codice catalogo 1.09749.0001
Nome del fornitore:  Merck
Accessories for Spectroquant® NOVA
Lampada di ricambio preregolata, NOVA 30/60
Price
167.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
To document the analysis values, either a standard computer or a printer can be connected.
  • The Multi-Agate II software can control data acquisition or simply record recorded analysis data
  • The data records are archived here as raw data or imported into further programs such as Excel
Connectable photometers: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.
Specifiche
  • Descrizione:
    Lampada di ricambio preregolata
  • Per:
    NOVA 30/60