Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Reserpine 99%

Reserpine 99%

5 g
Codice catalogo L03506.06
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Reserpine 99%
Codice catalogo L03506.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  50-55-5
Reserpine 99%
Reserpine 99%

5 g

Numero CAS:  50-55-5
Price
SFr. 610.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 50-55-5 Molecular Formula: C33H40N2O9 Formula Weight: 608.69 Melting Point: ca 265° Beilstein Reference: 102014 Optical Rotation: -122° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00005091

  • Numero CAS:50-55-5
  • Formula:C₃₃H₄₀N₂O₉
  • Numero MDL:MFCD00005091
  • Molecular Weight:608.69 g/mol
  • IndexMerck:14,8145
  • Punto di fusione:∼ 265 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-047-9
Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    5 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..