Orders LinkContactUsLinkComponent
Buchner funnels
Buchner funnels
60 mm, 140 ml, P40
Codice catalogo 511-0810
Nome del fornitore:   DIXON SCIENTIFIC
Buchner funnels
Codice catalogo 511-0810
Nome del fornitore:  DIXON SCIENTIFIC
Buchner funnels
Buchner funnels
60 mm, 140 ml, P40
Price
SFr. 188.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass
  • With sintered glass disc
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Specifiche
  • Ø piastra:
    60 mm
  • Porosità:
    P40
  • Capacità:
    140 ml