Orders LinkContactUsLinkComponent
Buchner funnels
Buchner funnels
30 mm, 35 ml, P40
Codice catalogo 511-0802
Nome del fornitore:   DIXON SCIENTIFIC
Buchner funnels
Codice catalogo 511-0802
Nome del fornitore:  DIXON SCIENTIFIC
Buchner funnels
Buchner funnels
30 mm, 35 ml, P40
Price
SFr. 94.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass
  • With sintered glass disc
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Specifiche
  • Ø piastra:
    30 mm
  • Porosità:
    P40
  • Capacità:
    35 ml