Orders LinkContactUsLinkComponent
Mulino analitico A 11 basic
Mulino analitico A 11 basic
A 11 base, trituratore da analisi
Codice catalogo 432-0027
Mulino analitico A 11 basic
Codice catalogo 432-0027
Nome del fornitore:  
Mulino analitico A 11 basic
Mulino analitico A 11 basic
A 11 base, trituratore da analisi
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Mulino per analisi a 11 basic, ika, descrizione: mulino per analisi a11 basic. 1 * 1 pezzi Codice catalogo412-1111
Il prodotto 412-1111 sostituisce 432-0027 e ha la stessa confezione e specifiche, ma potrebbe avere una quantità diversa.
Product Details & Documents
Questi mulini a carica discontinua consentono di eseguire due tipi di operazione: macinazione per urto di materiali duri, fragili o non elastici mediante battitore in acciaio inox di alta qualità (utilizzabile per campioni con durezza Mohs di valore fino a sei) e macinazione a taglio (modello A 11) per materiali morbidi e fibrosi mediante una lama di taglio opzionale.
  • 2 diversi tipi di macinazione: ad urto e a taglienti
  • I materiali umidi e collosi possono essere macinati con l'aggiunta di acqua
  • La camera di macinazione in ETFE con rinforzo in fibra di vetro è adatta al riempimento con azoto liquido (per l'infragilimento dei materiali da triturare)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Zertifizierung: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 43
Lieferinformationen: Fornito di serie con polverizzatore A 11.1 per triturazione ad urto (412-1100) e camera di macinazione A 11.5 da 80 ml (412-0001). Sono disponibili diversi tipi di accessori, ordinabili separatamente.
Specifiche
  • Descrizione:
    A 11 base, trituratore da analisi
  • Seq:
    002
  • Cat. No.:
    432-0027
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
    160/100 W
  • Ciclo di funzionamento "on/off":
    1/10 min
  • Velocità:
    28000 min⁻¹ fissa
  • Peso:
    1,5 kg
  • Velocità periferica:
    53 m/s
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
    10 mm
  • Protezione da sovraccarico:
  • Volume utile:
    80 ml
  • L×P×A:
    85×85×240 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Beater A11.3
    Beater A11.3
    412-1102
    Macinazione di materiali di durezza massima 9 mohs
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 334.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Imbuto di riempimento A 11.7
    Imbuto di riempimento A 11.7
    431-2114
    Funzionamento con azoto liquido per evitare schizzi durante il riempimento
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 367.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Camera di triturazione di ricambio da 80 ml
    Camera di triturazione di ricambio da 80 ml
    412-0001
    Per applicazioni a basse temperature (-200 °C). In ETFE con rinforzo in fibra di vetro e ingresso in acciaio inox, buona resistenza chimica
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 665.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Doppio polverizzatore A 11.6
    Doppio polverizzatore A 11.6
    431-2113
    Per materiali di durezza massima 3 mohs. Utilizzabile solo con camera di macinazione da 250 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 715.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Polverizzatore di ricambio A 11.1
    Polverizzatore di ricambio A 11.1
    412-1100
    Per la frantumazione di sostanze fino a durezza Mohs pari a 6
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Coltello di taglio A 11.2
    Coltello di taglio A 11.2
    412-1101
    Per tagliare materiale morbido e fibroso
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 269.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Camera di triturazione da 250 ml
    Camera di triturazione da 250 ml
    412-1112
    utilizzabile solo con Doppio polverizzatore A 11.6 431-2113. In policarbonato con inserto in acciaio inossidabile. Non adatto per l'uso con azoto liquido.
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 900.00