Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops, Microstreaker
Inoculating loops, Microstreaker
Grande, diam. interno 5,05 mm, manico rosso, 10 µl
Codice catalogo 300-0501
Nome del fornitore:   MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
Codice catalogo 300-0501
Nome del fornitore:  MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, Microstreaker
Inoculating loops, Microstreaker
Grande, diam. interno 5,05 mm, manico rosso, 10 µl
Price
SFr. 84.70
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
Specifiche
  • Capacità:
    10 µl
  • Descrizione:
    Grande, diam. interno 5,05 mm, manico rosso