Hand towels, SCOTT®
SCOTT® Performance, single sheet roll, 1 ply, bianco, 200 m × 200 mm, 6 rolls/carton
Codice catalogo KIMW6665
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Vai a
Product Details & Documents
Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
- High absorption performance, and tear-proof even when wet
- Single, self-presenting towels for enhanced hygiene and less waste
- Extremely soft
Specifiche
- Confezione:6 rolls/carton
- Colore:bianco
- Descrizione:SCOTT® Performance, single sheet roll, 1 ply
- L×L:200 m × 200 mm
- Seq:04
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoL×P×ADisponibilitàPrice
- Dispenser per rotoli di asciugamani, AQUARIUS* 6959, ABS bianco, con vetro spiaDispenser per rotoli di asciugamani, AQUARIUS* 6959, ABS bianco, con vetro spia115-1779326×241×430 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 245.00