Spazzoloni, MicroMop™
Mop head, NovaLite™
Codice catalogo 129-0506
Nome del fornitore: MICRONOVA
Spazzoloni, MicroMop™
Codice catalogo 129-0506
Nome del fornitore: MICRONOVA
Vai a
Product Details & Documents
Per la pulizia rapida ed efficace di grandi superfici nella produzione di dischi di silicio, nell'industria elettronica, farmaceutica e biotecnologica. Tutte le scope a frange vengono fissate al manico in acciaio inossidabile tramite l'accoppiamento rapido arancione. Per ambienti poco critici è possibile impiegare anche il manico in fibra di vetro/PP con adattatore.
- Il PVA è a basso contenuto di pelucchi, asciuga rapidamente ed è particolarmente idoneo per applicazioni high-tech; lavabile
- Il Poliestere possiede un elevato potere assorbente, è autoclavabile e può essere impiegato con disinfettanti forti
- Lite™ è un robusto mix di lattice/seta artificiale per ambienti controllati e locali di servizio. Per impieghi medici possono essere autoclavati
Informazioni per l'ordine: tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.
Specifiche
- Descrizione:Mop head, NovaLite™
- Seq:02
- Cat. No.:129-0506
- Environmentally Preferable:Riduzione degli sprechi
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- MicroMop® Adattatore