Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen tubes
Specimen tubes
100 mm, 25 mm, 0,85 mm
Codice catalogo 212-7051
Nome del fornitore:   MURRAY S
Specimen tubes
Codice catalogo 212-7051
Nome del fornitore:  MURRAY S
Specimen tubes
Specimen tubes
100 mm, 25 mm, 0,85 mm
Price
110.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Specifiche
  • Ø est:
    25 mm
  • Spessore parete:
    0,85 mm
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    13