Specimen tubes
50 mm, 25 mm, 0,85 mm
Codice catalogo 212-7049
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Specifiche
- Ø est:25 mm
- Spessore parete:0,85 mm
- Lunghezza:50 mm
- Seq:07