Specimen tubes
50 mm, 19 mm, 0,85 mm
Katalognr. 212-7047
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Dokumente
Technische Daten
- Ø est:19 mm
- Spessore parete:0,85 mm
- Lunghezza:50 mm
- Seq:06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..