Test tubes, with rim, medium wall
75 mm, 10 mm, 1,0 mm
Codice catalogo 212-7097
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate test tubes are suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples. They are also highly chemically resistant.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Specifiche
- Ø est:10 mm
- Spessore parete:1,0 mm
- Lunghezza:75 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..