Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 microplates, 96, bianco, Case of 200
Codice catalogo PERK6005299
Marketsource
Nome del fornitore: PerkinElmer
Microplates, opaque OptiPlates™
Codice catalogo PERK6005299
Nome del fornitore: PerkinElmer
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These plates are used for general isotopic, fluorescence, LANCE™, [FP]², AlphaScreen™ or luminescence assays.
- Made of polystyrene
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Confezione:Case of 200
- Colore:bianco
- Descrizione:OptiiPlate™-96 microplates