Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
32 ml, 90 mm, 30 mm
Codice catalogo NICK4021
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Scoops
Codice catalogo NICK4021
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
32 ml, 90 mm, 30 mm
Price
SFr. 61.60
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifiche
  • Larghezza:
    30 mm
  • Capacità:
    32 ml
  • Lunghezza:
    90 mm