Syringes
Siringa, in vetro, iniettore centrale in metallo, attacco luer, graduata a 2,0 ml, 20 ml
Codice catalogo 613-4513
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifiche
- Volume:20 ml
- Descrizione:Siringa, in vetro, iniettore centrale in metallo, attacco luer, graduata a 2,0 ml