Syringes
Siringa, in vetro, iniettore centrale in metallo, attacco luer, graduata a 1,0 ml, 10 ml
Codice catalogo 613-4512
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifiche
- Volume:10 ml
- Descrizione:Siringa, in vetro, iniettore centrale in metallo, attacco luer, graduata a 1,0 ml