Orders LinkContactUsLinkComponent
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
150 mm, 270 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Codice catalogo 201-8387
Nome del fornitore:   SciLabware
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
Codice catalogo 201-8387
Nome del fornitore:  SciLabware
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
150 mm, 270 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Price
SFr. 181.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Comprises column with accurately fitted Dufton glass spiral. Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour. Spiral can be removed for cleaning.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    19/26 NS
  • Cono femmina:
    19/26 NS
  • Lunghezza utile:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Lunghezza totale:
    270 mm