Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder funnels, Quickfit®
Powder funnels, Quickfit®
24/29 NS, 105 mm
Codice catalogo 201-8296
Nome del fornitore:   SciLabware
Powder funnels, Quickfit®
Codice catalogo 201-8296
Nome del fornitore:  SciLabware
Powder funnels, Quickfit®
Powder funnels, Quickfit®
24/29 NS, 105 mm
Price
55.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenza alle alte temperature
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    24/29 NS
  • Ø esterno imbuto:
    105 mm
  • Seq:
    03