Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 21, 4 mm
Codice catalogo 631-0460
Nome del fornitore: Epredia
Vai a
Product Details & Documents
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
- Adhesive surface and hydrophobic mask
- Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
- (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
Ordering information: Versioni con pozzetti rotondi (*).
Specifiche
- N. di pozzetti:21
- Colore:nero
- Descrizione:Cavity slides with epoxy coating
- Seq:013
- Ø foro:4 mm