Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 3, 14 mm
Catalog # 631-0453
Supplier:   Epredia
Vetrini con concavità
Catalog # 631-0453
Supplier:  Epredia
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 3, 14 mm
Price
SFr. 179.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
  • Adhesive surface and hydrophobic mask
  • Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
  • (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
Ordering information: Versioni con pozzetti rotondi (*).
Specifications
  • N. di pozzetti:
    3
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    005
  • Ø foro:
    14 mm