Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 3, 10 mm
Codice catalogo 631-0455
Nome del fornitore:   Epredia
Vetrini con concavità
Codice catalogo 631-0455
Nome del fornitore:  Epredia
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 3, 10 mm
Price
SFr. 122.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
  • Adhesive surface and hydrophobic mask
  • Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
  • (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
Informazioni per l'ordine: Versioni con pozzetti rotondi (*).
Specifiche
  • N. di pozzetti:
    3
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    003
  • Ø foro:
    10 mm