Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, bianco, 1, 15 mm
Codice catalogo 631-0464
Nome del fornitore: Epredia
Vai a
Product Details & Documents
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
- Adhesive surface and hydrophobic mask
- Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
- (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
Informazioni per l'ordine: Versioni con pozzetti rotondi (*).
Specifiche
- N. di pozzetti:1
- Colore:bianco
- Descrizione:Cavity slides with epoxy coating
- Seq:002
- Ø foro:15 mm