Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
25 ml, 24/29 NS, 80 mm
Codice catalogo 201-8499
Nome del fornitore: SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Codice catalogo 201-8499
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Certifications: ISO 1773, ISO 4797.
Documents
BIBBFR100^3S_TDS_EN BIBBFR250^3S_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Cono femmina:24/29 NS
- Capacità:25 ml
- Altezza:80 mm
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..