Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2,6-Dinitrotoluene ≥97%

Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo L00856.14
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,6-Dinitrotoluene ≥97%
Codice catalogo L00856.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  606-20-2
2,6-Dinitrotoluene ≥97%
2,6-Dinitrotoluene ≥97%

Bottiglia di vetro, 25 g

Numero CAS:  606-20-2
Price
SFr. 142.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 606-20-2 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 58-65° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 2052046 UN No.: 3454 MDL No.: MFCD00007158

  • Numero CAS:606-20-2
  • Formula:C₇H₆N₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00007158
  • Molecular Weight:182.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:285 °C
  • Punto di fusione:58…65 °C
  • Densità:1,538 g/cm³ (15 °C)
  • Punto di infiammabilità:207 °C (404 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-106-0
  • UN:3454
  • ADR:6.1,II
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.