Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dinitrotoluene ≥97% | Avantor

2,6-Dinitrotoluene ≥97%

Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo L00856.06
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,6-Dinitrotoluene ≥97%
Codice catalogo L00856.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  606-20-2
2,6-Dinitrotoluene ≥97%
2,6-Dinitrotoluene ≥97%

Bottiglia di vetro, 5 g

Numero CAS:  606-20-2
Price
SFr. 56.20
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 606-20-2 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 58-65° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 2052046 UN No.: 3454 MDL No.: MFCD00007158

  • Numero CAS:606-20-2
  • Formula:C₇H₆N₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00007158
  • Molecular Weight:182.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:285 °C
  • Punto di fusione:58…65 °C
  • Densità:1,538 g/cm³ (15 °C)
  • Punto di infiammabilità:207 °C (404 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-106-0
  • UN:3454
  • ADR:6.1,II
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g

Specifiche