Cuvette monouso
Disposable cuvettes, 2,4 – 4,5 ml, 10 mm, Plastic
Codice catalogo JENW83070-30
Nome del fornitore: Cole-Parmer
Vai a
Product Details & Documents
Plastic disposable cuvettes for liquid samples in spectrophotometry.
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:2,4 – 4,5 ml
- Materiale finestra:Plastic
- Descrizione:Disposable cuvettes
- Seq:05