Specimen bottle, B352
Tappo a pressione, 46 mm
Codice catalogo 720-0391
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Polypropylene bottle useful as a Drosophila stock bottle.
- Graduated from 0 to 170 ml and 0 to 6 oz.
- Can also be used as a drosophila stock bottle
- Snap cap supplied separately
- Autoclavable
Bottles feature a dip-stick well for small volume testing and a pour spout for dripless pouring. The square base makes this bottle very stable.
Informazioni per l'ordine: Snap cap must be purchased separately.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:46 mm
- Descrizione:Tappo a pressione