Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics rectangular, Quartz (Suprasil® 300), 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Codice catalogo HELL665-000-46
Nome del fornitore:   Hellma
Flat optical windows
Codice catalogo HELL665-000-46
Nome del fornitore:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics rectangular, Quartz (Suprasil® 300), 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Price
SFr. 85.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifiche
  • Materiale finestra:
    Quartz (Suprasil® 300)
  • Descrizione:
    Flat optics rectangular
  • Dimensioni:
    12,5 × 45 mm
  • Spessore:
    1,25 mm