Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics ring for spring clap, Duran glass, 21 mm, 1 mm
Codice catalogo HELL201-1-23
Nome del fornitore:   Hellma
Flat optical windows
Codice catalogo HELL201-1-23
Nome del fornitore:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics ring for spring clap, Duran glass, 21 mm, 1 mm
Price
SFr. 156.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifiche
  • Materiale finestra:
    Duran glass
  • Descrizione:
    Flat optics ring for spring clap
  • Dimensioni:
    21 mm
  • Spessore:
    1 mm