Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips
Beakers, Philips
500 ml, 142 mm, 86 mm
Codice catalogo 213-0039
Nome del fornitore:   SciLabware
Beakers, Philips
Codice catalogo 213-0039
Nome del fornitore:  SciLabware
Beakers, Philips
Beakers, Philips
500 ml, 142 mm, 86 mm
Price
SFr. 345.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Conical shape with spout and labelling area.
Specifiche
  • Ø est:
    86 mm
  • Capacità:
    500 ml
  • Altezza:
    142 mm
  • Seq:
    02