Specimen tubes
38 mm, 10 mm, 0,60 mm
Codice catalogo 212-7109
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Documents
Specifiche
- Ø est:10 mm
- Spessore parete:0,60 mm
- Lunghezza:38 mm
- Seq:01